Stampa…
1,2,6-Esantriolo 97+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,2,6-Trihydroxyhexane
139831000 139835000
139831000.EA 139 EUR
139831000. 139835000.
1,2,6-Esantriolo 97+%, extra puro
1,2,6-Esantriolo
Formula: C₆H₁₄O₃
Peso molecolare: 134.18 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C (6.7 mmHg)
Punto di fusione: 25…32 °C
Densità: 1.109 g/cm³
Flash Pt: 198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002976
CAS Number: 106-69-4
EINECS: 203-424-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid (May solidify at about 32°C)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥97.0 %
Appearance of solution slightly yellow
pH 4.0 to 7.0 (30 % at 20°C)