Glicerina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa) Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004722 CAS Number: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
|
Assay | Min. 98 % |
Density (20/4) | 1.257 - 1.265 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |