Glicerina, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
356350-1000
356350-500
356350-1000EA
209
EUR
356350-1000
356350-500
Glicerina, Millipore®
Glicerina
Formula:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 18,6 °C Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 177 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004722 CAS Number: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |