Stampa…
Glicerina 99.5+% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
184695000 184690025
ACRO184695000EA 94.7 EUR
ACRO184695000 ACRO184690025
Glicerina 99.5+% per spettroscopia
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso molecolare: 92,09 g/mol
Punto di ebollizione: 290 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,261 g/cm³
Flash Pt: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004722
CAS Number: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=6d1f373ff8ff6a95698126b352fa536803f7df59&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.50 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA