Stampa…
1,9-Nonanediol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
L06336.14 L06336.22
L06336.14EA 41.9 EUR
L06336.14 L06336.22
1,9-Nonanediol ≥97%
1,9-Nonanediol
Purity: 97% CAS No.: 3937-56-2 Molecular Formula: HO(CH2)9OH Formula Weight: 160.26 Flash Point: 162°(323°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 1737531 MDL No.: MFCD00002991
Formula: C₉H₂₀O₂
Peso molecolare: 160,26 g/mol
Punto di ebollizione: 288 °C
Punto di fusione: 45…48 °C
Densità: 0,950
Flash Pt: 162 °C (323 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002991
CAS Number: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5