Stampa…
1,9-Nonanediol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
129120250 129121000
ACRO129120250EA 41.8 EUR
ACRO129120250 ACRO129121000
1,9-Nonanediol 99%
1,9-Nonanediol
Formula: C₉H₂₀O₂
Peso molecolare: 160,26 g/mol
Punto di ebollizione: 177 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 44…48 °C
Densità: 0,918 g/cm³
Flash Pt: 162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002991
CAS Number: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5
Visualizza i codici
Appearance White Fused crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %