1,8-Octanediol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 629-41-4
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 171-173°/20mm
Beilstein Reference: 1633499
MDL No.: MFCD00002989
Formula:
C₈H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 171…173 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 58…61 °C Densità: 0,941 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 148 °C (298 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002989 CAS Number: 629-41-4 EINECS: 211-090-8 |