Stampa…
1,8-Octanediol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
129380250 129381000
ACRO129380250EA 33.2 EUR
ACRO129380250 ACRO129381000
1,8-Octanediol 98%
1,8-Octanediol
Formula: C₈H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 278,8 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 60…62 °C
Densità: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002989
CAS Number: 629-41-4
EINECS: 211-090-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %