1,6-Hexanediol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 629-11-8
Molecular Formula: HO(CH2)6OH
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 147°(296°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.120
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 248-250°
Beilstein Reference: 1633461
Merck Reference: 14,4690
MDL No.: MFCD00002985
Formula:
C₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 248…250 °C Punto di fusione: 40…43 °C Densità: 1,120 Flash Pt: 147 °C (296 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002985 CAS Number: 629-11-8 EINECS: 211-074-0 Merck Index: 14,4690 |