Stampa…
1,5-Pentandiolo ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
A13998.0E A13998.22 A13998.36
A13998.0EEA 171 EUR
A13998.0E A13998.22 A13998.36
1,5-Pentandiolo ≥97%
1,5-Pentandiolo
Purity: 97% CAS No.: 111-29-5 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 129°(264°F) Refractive Index: 1.4500 Melting Point: -16° Boiling Point: 241-242° Beilstein Reference: 1560130 Merck Reference: 14,7117 MDL No.: MFCD00002978
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Punto di ebollizione: 241…242 °C
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 0,992
Flash Pt: 129 °C (264 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002978
CAS Number: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 14,7117