Stampa…
1,5-Pentandiolo 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
129950010 129951000 129955000 129950050
ACRO129950010EA 91.7 EUR
ACRO129950010 ACRO129951000 ACRO129955000 ACRO129950050
1,5-Pentandiolo 98%
1,5-Pentandiolo
Formula: C₅H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 242 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 0,994 g/cm³
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002978
CAS Number: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 12,07256
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 14.96 to 16.17 % N
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm