Stampa…
1,3-Propandiolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07481.0250 8.07481.1000
8.07481.0250EA 84.2 EUR
8.07481.0250 8.07481.1000
1,3-Propandiolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,3-Propandiolo
Formula: HO(CH₂)₃OH
Peso molecolare: 76,1 g/mol
Punto di ebollizione: 214 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002949
CAS Number: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Visualizza i codici
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 76.09 g/mol
Boiling Point 213 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C