1,3-Propandiolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
Purity: 99%
CAS No.: 504-63-2
Molecular Formula: HO(CH2)3OH
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 140°(174°F)
Refractive Index: 1.4400
Melting Point: -26°
Boiling Point: 214°
Solubility: Miscible with water, alcohol
Beilstein Reference: 969155
Merck Reference: 14,9714
MDL No.: MFCD00002949
Formula:
HO(CH₂)₃OH Peso molecolare: 76,1 g/mol Punto di ebollizione: 214 °C Punto di fusione: –26 °C Densità: 1,053 Flash Pt: 140 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002949 CAS Number: 504-63-2 EINECS: 207-997-3 Merck Index: 14,9714 |