Stampa…
(±)-1,2-Pentanediol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
123290500 123292500
ACRO123290500EA 95.4 EUR
ACRO123290500 ACRO123292500
(±)-1,2-Pentanediol 96%
(±)-1,2-Pentanediol
Formula: C₅H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 206 °C (760 mmHg)
Densità: 0,971 g/cm³
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010736
CAS Number: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %