Etilen glicole, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
HOCH₂CH₂OH Punto di ebollizione: 196…198 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –13 °C Densità: 1,115 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 116 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002885 CAS Number: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |