Stampa…
Etilen glicole ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Glicole etilenico
24407.292EA 47.6 EUR
24407.292 24407.326 24407.361 24407.463
Etilen glicole ≥98%, TECHNICAL
Etilen glicole
Formula: HOCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 62,07 g/mol
Punto di ebollizione: 196…198 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: −13 °C
Densità: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002885
CAS Number: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=ac355251cbdfe0bdefac35c06304fe70fa53fecf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %
Appearance of solution (50 % V/V; water) Passes test