Stampa…
Etilen glicole, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00949.1000 1.00949.2500
1.00949.1000EA 102 EUR
1.00949.1000 1.00949.2500
Etilen glicole, EMPLURA®, Supelco®
Etilen glicole
Formula: HOCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 196…198 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002885
CAS Number: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM