Stampa…
Etilen glicole, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Glicole etilenico
0582-1LEA 113 EUR
0582-1L 0582-4L
Etilen glicole, purissimo
Etilen glicole
Colourless, slightly viscous liquid. Clear with no visible particulates.
Formula: HOCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 62,07 g/mol
Punto di ebollizione: 196 – 198 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002885
CAS Number: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=ac355251cbdfe0bdefac35c06304fe70fa53fecf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Acidity ≤0.002%
Iron ≤0.0005%
Moisture (KF) ≤0.5%
Purity ≥99.0 %