Stampa…
Etilen glicole 99+% per spettrofotometria
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Glicole etilenico
44529.K2 44529.M1
44529.K2EA 87.2 EUR
44529.K2 44529.M1
Etilen glicole 99+% per spettrofotometria
Etilen glicole
Purity: 99+% CAS No.: 107-21-1 Molecular Formula: C2H6O2 Formula Weight: 62.07 Flash Point: 119°(246°F) Physical Form: Liquid Density: 1.113 Refractive Index: 1.4310 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -13° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 505945 Merck Reference: 14,3798 MDL No.: MFCD00002885
For use in spectrophotometry
Formula: HOCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 62.07 g/mol
Punto di ebollizione: 196…198 °C
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1.113
Flash Pt: 119 °C (246 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002885
CAS Number: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 14,3798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM