Stampa…
Etilen glicole 95%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
410010010 410010025
ACRO410010010EA 33.6 EUR
ACRO410010010 ACRO410010025
Etilen glicole 95%, puro
Etilen glicole
Formula: HOCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 196…198 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,113 g/cm³
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002885
CAS Number: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Color scale ≤20 APHA