1,10-Decanediol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 112-47-0
Molecular Formula: HO(CH2)10OH
Formula Weight: 174.28
Flash Point: 152°(306°F)
Melting Point: 71-74°
Boiling Point: 297°
Beilstein Reference: 1698975
Merck Reference: 14,2849
MDL No.: MFCD00004749
Formula:
C₁₀H₂₂O₂ Punto di ebollizione: 297 °C Punto di fusione: 71…74 °C Densità: 1,080 Flash Pt: 152 °C (306 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004749 CAS Number: 112-47-0 EINECS: 203-975-2 Merck Index: 14,2849 |