Stampa…
1,10-Decanediol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
181041000 181045000
ACRO181041000EA 44.9 EUR
ACRO181041000 ACRO181045000
1,10-Decanediol 99%
1,10-Decanediol
Formula: C₁₀H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 297 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 71…75 °C
Densità: 0,883 g/cm³ (80 °C)
Flash Pt: 152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004749
CAS Number: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869
Visualizza i codici
Appearance White Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 74 °C
GC ≥98.5 %