Stampa…
Metanolo, Wasser_0,002 99,9
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83679.230EA 76.8 EUR
83679.230 83679.290 83679.260
Metanolo, Wasser_0,002 99,9
Metanolo
250 ml bottiglia con tappo costituito da un setto con 6 diversi punti di foratura richiudibili.
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32.04 g/mol
Punto di ebollizione: 64.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo Min. 99,9 %
Acidità Max. 0,00050 meq/g
Residuo all'evaporazione Max. 0,0003 %
Acqua (K.F.) Max. 0,0020 %