Stampa…
Metanolo 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83662.320EA 128 EUR
83662.320 83662.290
Metanolo 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32.04 g/mol
Punto di ebollizione: 64.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,70 %
Residuo di evaporazione Max. 5 ppm
Acqua Max. 0,100 %
Analisi dei pesticidi (Lindano /ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l