Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Alcol metilico, Alcol denaturato
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
Formula:
CH₃OH Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS Number: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Titolo (GC) | Min. 99,80 % |
Acidità | Max. 0,0005 meq/g |
Alcalinità | Max. 0,0003 meq/g |
Residuo di evaporazione | Max. 0,0005 % |
Acqua | Max. 0,05 % |
Assorbanza (220 nm) | Max. 0,4 |
Assorbanza (240 nm) | Max. 0,15 |
Assorbanza (260 nm) | Max. 0,02 |
Trasmittanza (220 nm) | Min. 45 % |
Trasmittanza (240 nm) | Min. 75 % |
Trasmittanza (260 nm) | Min. 96 % |