Metanolo, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22283.1000
8.22283.2500
8.22283.9025
8.22283.5000
8.22283.1000EA
23.8
EUR
8.22283.1000
8.22283.2500
8.22283.9025
8.22283.5000
Metanolo, EMPLURA®, Supelco®
Metanolo
Formula:
CH₃OH Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS Number: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |