Stampa…
Metanolo, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.13351.2500 1.13351.4000 1.13351.9030
1.13351.2500EA 100 EUR
1.13351.2500 1.13351.4000 1.13351.9030
Metanolo, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Metanolo
Formula: CH₃OH
Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM