Stampa…
Metanolo, BAKER ANALYZED®, grado gradiente per HPLC/UHPLC, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
8402.1000EA 39.1 EUR
8402.1000 8402.2500 8402.5000
Metanolo, BAKER ANALYZED®, grado gradiente per HPLC/UHPLC, J.T.Baker®
Metanolo
Formula: CH₃OH
Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.8 %
Acetone max. 0.001 %
Residue after Evaporation (in ppm) max. 2
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0001
Water (H2O) max. 0.02 %
Fluorescence Trace Impurities (as quinine base), ppb:
Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities max. 1.0
Measured at 450 nm max. 0.3
Gradient Elution Test Ultraviolet Absorbance (a.u.):
at 235 nm max. 0.005
at 254 nm max. 0.02
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 225 nm max. 0.20
at 280 nm max. 0.01
at 350 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 206
Specifiche
Environmentally Preferable Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Certificazione ambientale Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion