Metanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Formula:
CH₃OH Punto di ebollizione: 64,7 °C Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,791 Flash Pt: 11 °C (52 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS Number: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 14,5957 |