Metanolo, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
364395000
364390010
364391000
364390025
364395000.EA
37.1
EUR
364395000.
364390010.
364391000.
364390025.
Metanolo, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Metanolo
Formula:
CH₃OH Punto di ebollizione: 64,7 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,791 g/cm³ Flash Pt: 12 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS Number: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0005 meq/g |