Stampa…
Metanolo 99.8% for electronic use (MOS) residue-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
327900010 327900025
ACRO327900010EA 44.6 EUR
ACRO327900010 ACRO327900025
Metanolo 99.8% for electronic use (MOS) residue-free
Metanolo
Formula: CH₃OH
Punto di ebollizione: 64,7 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,791 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppb
Barium (Ba) ≤200 ppb
Copper (Cu) ≤50 ppb
Iron (Fe) ≤200 ppb