Stampa…
Metanolo, extra dry 99.9%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
326951000 326950010 326950025
326951000.EA 52.5 EUR
326951000. 326950010. 326950025.
Metanolo, extra dry 99.9%, AcroSeal®
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32.04 g/mol
Punto di ebollizione: 64.7 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.791 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered