Metanolo 99.8%, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
CH₃OH Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,791 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS Number: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
Color scale | ≤10 APHA |
GC/ECD (as lindane) | ≤5 ng/l |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.003 % |