Metanolo 99.9%, grado gradiente per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
325740025
325740010
ACRO325740025EA
81.5
EUR
ACRO325740025
ACRO325740010
Metanolo 99.9%, grado gradiente per HPLC
Metanolo
Formula:
CH₃OH Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,791 g/cm³ Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS Number: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % |
Additional info | filtered through 0.2 u membrane filter |
GC | ≥99.9 % |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0002 meq/g |
Gradient analysis | : |
Absorbance largest eluted peak | ≤0.001 A.U. |