Stampa…
Metanolo 99.8% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
268280010 268280025
ACRO268280010EA 37.1 EUR
ACRO268280010 ACRO268280025
Metanolo 99.8% per HPLC
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32.04 g/mol
Punto di ebollizione: 64.6
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.791 g/cm³
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Wavelength at 1 A.U. ≤205 nm
Residue after evaporation ≤5 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered