Stampa…
Metanolo 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
177150010 177150025 177150250 177150050
ACRO177150010EA 32.2 EUR
ACRO177150010 ACRO177150025 ACRO177150250 ACRO177150050
Metanolo 99+%, extra puro
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32.04 g/mol
Punto di ebollizione: 64.6
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.791 g/cm³
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 ù
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Mercury (Hg) ≤0.000001 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %