Stampa…
Etanolo assoluto ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ethyl alcohol
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
153385EEA 109 EUR
153385E 153386F 153385EDP 153386FDP
Etanolo assoluto ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Etanolo
Attenzione: ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula: C₂H₅OH
Peso molecolare: 46.07 g/mol
Punto di ebollizione: 78.3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Visualizza i codici
Titolo (calcolato su anidra) Min. 99,8 %
Acidità Max. 0,0001 meq/g
Alcalinità Max. 0,0003 meq/g
Residuo di evaporazione Max. 10 ppm
Acqua Max. 0,2 %
Assorbanza (250 nm) Max. 0,05
Assorbanza (280 nm) Max. 0,01
Transmittance (220 nm.) Min. 50%
Transmittance (225 nm.) Min. 60%
Transmittance (240 nm.) Min. 85%
Trasmittanza (220 nm) Min. 50 %
Trasmittanza (250 nm) Min. 90 %
Trasmittanza (280 nm) Min. 98 %
Gradient (254 nm.) Max. 2 mAU.