Stampa…
Etanolo assoluto ≥99.5%, TechniSolv®, puro
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ethyl alcohol
83813.360_TEA 55.8 EUR
83813.360_T 83813.410_T 83813.440_T 83813.360 83813.410 83813.440 83813.550 83813.410DP 83813.440DP
Etanolo assoluto ≥99.5%, TechniSolv®, puro
Etanolo
Attenzione: ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula: H₃CCH₂OH
Peso molecolare: 46.07 g/mol
Punto di ebollizione: 78.3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Visualizza i codici
Titolo (V/V) Min. 99,5 %
Densità (20/20) 0,788 - 0,794
Acqua Max. 0,5 %