Stampa…
Etanolo absolute, Wasser_0,003 99,8
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ethyl alcohol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83672.290EA 185 EUR
83672.290 83672.230_T 83672.230 83672.269 83672.269DP
Etanolo absolute, Wasser_0,003 99,8
Etanolo
Bottiglia con setto perforabile con sei fori riutilizzabili.
Attenzione: ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula: C₂H₅OH
Peso molecolare: 46.07 g/mol
Punto di ebollizione: 78.3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Visualizza i codici
Titolo Min. 99,8 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Residuo all'evaporazione Max. 0,0005 %
Acqua Max. 0,0030 %