Etanolo assoluto ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl alcohol
ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula:
C₂H₅OH Punto di ebollizione: 78,3 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –117 °C Densità: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS Number: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Assay | Min. 99,5 % |
Assay (V/V) | Min. 99,8 % |
IR Spectrum | Passes test |
Indice di rifrazione (20°C) | 1,36 - 1,362 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Water (KF) | Max. 0,2% |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0,001% |
Aldehydes (as CH₃CHO) | Max. 0,005% |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0,0005% |
Methanol (GC) | Max. 0,1% |
S-compounds (as S) | Max. 5 ppm |