Etanolo per biologia molecolare, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₂H₅OH Peso molecolare: 46.07 g/mol Punto di ebollizione: 78,3 Punto di fusione: –114.5 °C Densità: 0.7895 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 13 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS Number: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Appearance (colour) | colourless |
Appearance (description) | clear |
Purity (GC) | ≥ 99.8 % |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0001 % |
DNases (nicking-activity) | not detectable |
RNases | not detectable |