Stampa…
Carta da filtro per applicazioni sanitarie, Whatman™
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
10318489 10318493
WHAT10318489EA 77.8 EUR
WHAT10318489 WHAT10318493
Carta da filtro per applicazioni sanitarie, Whatman™
Filtri Carta da filtro Carta da filtro per analisi qualitative
These filter papers can be used for the absorption of culture media, as a blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
  • Soft surface
  • For gelatinous samples