Stampa…
Carte di protezione superficiale, LabSorb
Fornitore: Sartorius
FT-1-601400100 FT-1-601400050 FT-1-601600050 FT-2601480600K FT2601-460570K FT1-601-460050 FT1-601-600100
515-1630EA 509 EUR
515-1630 515-1629 515-1628 515-1633 SARTFT2601-460570K SARTFT1-601-460050 SARTFT1-601-600100
Carte di protezione superficiale, LabSorb
Protezione delle superfici Dispositivi di protezione per banchi
Carte protettive LabSorb ad assorbimento elevato con un lato rivestito in polietilene.
  • Previene la contaminazione radioattiva delle superfici di lavoro (nei laboratori radiochimici)
  • Protegge le superfici dei banchi in laboratorio da fuoriuscite o schizzi di liquidi evitando l'assorbimento e l'infiltrazione di tali liquidi
  • Per gabbie di animali, per protezione e igiene maggiori
  • Protegge gli oggetti da cadute su superfici dure: impatti attutiti
Utilizzata con il lato in cellulosa rivolto verso l'alto, la carta assorbe i liquidi che vengono poi trattenuti dallo strato in polietilene, evitando quindi la penetrazione dei liquidi. Utilizzata con il lato in polietilene rivolto verso l'alto, la carta risulta estremamente utile per il recupero di liquidi tossici o di valore.
Grammatura: 140 g/m²; Assorbimento: 150%