Stampa…
Etanolo assoluto, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Ethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00980.0500 1.00980.2500 1.00980.0500DP 1.00980.0500_T 1.00980.2500_T 1.00980.2500DP
1.00980.0500EA 66.8 EUR
1.00980.0500 1.00980.2500 MERC1.00980.0500DP MERC1.00980.0500_T MERC1.00980.2500_T 1.00980.2500DP
Etanolo assoluto, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Etanolo
Formula: C₂H₅OH
Peso molecolare: 46.07 g/mol
Punto di ebollizione: 78.3
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) completely miscible
Melting Point -114.5 °C
Molar Mass 46.07 g/mol
Boiling Point 78.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 59 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.36
Explosion Limit 3.5 - 15%(V)
Density 0.790 - 0.793 g/cm³ (20 °C)
pH 7.0 (10 g/L, H₂O, 20 °C)
Ignition Point 363 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid