Etanolo assoluto ≥99.8%, Electran per biologia molecolare
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl alcohol
437433TEA
141
EUR
437433T
437433TDP
437435L
437435LDP
Etanolo assoluto ≥99.8%, Electran per biologia molecolare
Etanolo
Informazioni per l'ordine: ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula:
C₂H₅OH Peso molecolare: 46,07 g/mol Punto di ebollizione: 78,3 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –117 °C Densità: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS Number: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Titolo | Min. 99,8 % |
Aspetto | Liquido chiaro incolore |
DNasi (eso- e endonucleasi) | Not detected |
RNasi | Not detected |
Proteasi | Not detected |
Acidità o alcalinità | Max. 0,0002 meq/g |
Metalli pesanti (come Pb) | Max. 1 ppm |
Residuo non volatile | Max. 0,0010 % |
Acqua | Max. 0,2 % |