3-Pentanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 584-02-1
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4100
Odour: Characteristic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1730964
Merck Reference: 14,7120
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004574
Formula:
C₅H₁₂O Punto di ebollizione: 114…115 °C Punto di fusione: –8 °C Densità: 0,817 Flash Pt: 33 °C (91 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004574 CAS Number: 584-02-1 EINECS: 209-526-7 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 14,7120 |