Stampa…
3-Pentanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
129990250 129991000 129995000
ACRO129990250EA 27 EUR
ACRO129990250 ACRO129991000 ACRO129995000
3-Pentanol 98%
3-Pentanol
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 114…116 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 0,815 g/cm³
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004574
CAS Number: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=225876315ea18b430573d60134b364119ecb753f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm