Stampa…
(±)-3-Nonanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-Hexyl ethyl carbinol, (±)-3-Hydroxy nonane, (±)-Ethyl hexyl carbinol
A19120.18 A19120.30
A19120.18EA 88.6 EUR
A19120.18 A19120.30
(±)-3-Nonanol ≥98%
(±)-3-Nonanol
Purity: 98% CAS No.: 624-51-1 Molecular Formula: C9H20O Formula Weight: 144.26 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 1719453 MDL No.: MFCD00014411
Formula: C₉H₂₀O
Peso molecolare: 144,26 g/mol
Punto di ebollizione: 192…194 °C
Punto di fusione: –23…–22 °C
Densità: 0,824
Flash Pt: 79 °C (174 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014411
CAS Number: 624-51-1
EINECS: 210-850-6