Stampa…
(±)-3-Heptanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
149091000 149095000 149090250
ACRO149091000EA 128 EUR
ACRO149091000 ACRO149095000 ACRO149090250
(±)-3-Heptanol 98%
(±)-3-Heptanol
Formula: C₇H₁₆O
Punto di ebollizione: 156 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,818 g/cm³
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004586
CAS Number: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %