(±)-2-Undecanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 1653-30-1
Molecular Formula: C11H24O
Formula Weight: 172.31
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Mild
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 228-229°
Beilstein Reference: 1719795
MDL No.: MFCD00021958
Formula:
C₁₁H₂₄O Punto di ebollizione: 228…229 °C Punto di fusione: 1…3 °C Densità: 0,828 Flash Pt: 107 °C (225 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021958 CAS Number: 1653-30-1 EINECS: 216-722-6 |